Imprimer
T de mélange (haute pression), Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-540 M-540A U-433 U-466 U-466-02 U-466S
554-3083EA 529 EUR
554-3083 554-3084 UPCHU-433 554-3259 554-3260 554-3261
T de mélange (haute pression), Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
PEEK or stainless steel.
  • Pression nominale de 5000 psi (345 bar)