Imprimer
Unions en T (très haute pression), Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UH-402 UH-427 UH-700 UH-750
UPCHUH-402EA 135 EUR
UPCHUH-402 554-3272 554-3276 UPCHUH-750
Unions en T (très haute pression), Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
  • Pressure rated to 30000 psi (2070 bar) for tubing tees (¹/₁₆" Ø ext.)
  • Pressure rated to 15000 psi (1034 bar) for micro capillary tubing tees