Imprimer
Unions passage de paroi, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P-134 P-440 P-440-01 P-441 P-441-01 P-441-01BLK P-441-01N P-441BLK P-441G P-441N U-658
554-3092EA 43.8 EUR
554-3092 554-3100 554-3101 554-3102 554-3103 554-3105 554-3107 554-3109 554-3110 554-3111 UPCHU-658
Unions passage de paroi, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Conçus pour la tuyauterie passant à travers les boîtiers d'équipement. Chaque raccord comporte un filetage 3/8-24 et est livré avec un écrou en acier inoxydable et une rondelle étoile qui le maintient en place.
  • Nécessite un orifice de 3/8" pour le montage
  • Limite de couple recommandée 15 in.-lbs (1,7 N-m)