Imprimer
Unions (basse pression), Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P-602 P-603 P-620 P-622 P-623 P-630 P-631 P-645 P-702 P-702-01 P-703 P-703-01 P-708-02
554-3121EA 14.1 EUR
554-3121 554-3122 554-3123 554-3124 554-3125 UPCHP-630 UPCHP-631 UPCHP-645 554-3156 554-3157 554-3158 554-3159 UPCHP-708-02
Unions (basse pression), Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Ces raccords basse pression sont fabriqués en PEEK, ETFE, Delrin ou PP.
  • Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les ensembles de raccords PEEK
  • Résistant aux produits chimiques