Imprimer
Pointes de pipettes, standard
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
702595 702600 702603 702604 732222 732002 732224 732226 732228 732230 732232 732210 732208 732106 732004 732006 732008 732010 732012 732022 732024 732026 732028 732030 732032 732212 732104 732108 732110 732112 732122 732124 732126 732128 732130 732132 732202 732204 732206 732102 702605 702608 732618 732636 732638 732036 732114 732116 732134 732136 732214 732217 732234 732236 732616 732716 732718 732736 732738 732014 732016 732034
612-5754EA 42.1 EUR
612-5754 612-5701 613-3445 613-3446 613-2401 613-2318 613-2402 613-2403 613-2407 613-2408 613-2409 613-2343 613-2342 613-2335 613-2319 613-2322 613-2323 613-2324 613-2325 613-2326 613-2327 613-2328 613-2329 613-2331 613-2332 613-2344 613-2334 613-2336 613-2337 613-2338 613-2428 613-2429 613-2430 613-2431 613-2432 613-2433 613-2339 613-2340 613-2341 613-2333 613-3841 613-3842 732-3975 732-3973 732-3972 613-7178 613-7171 613-7177 613-7173 613-7167 613-7175 613-7165 613-7163 613-7172 732-3971 732-3976 732-3974 732-3969 732-3970 613-7275 613-7276 613-7277
Pointes de pipettes, standard
Pointes de pipettes
Ces pointes sont fabriquées en salles propres et conditionnées pour qu'elles restent exemptes de contamination.
  • En PP ultrapur, sans DiHEMDA ni oléamide, fabriqué sans lubrifiant; pigments sans cadmium
  • Pointes de pipette conditionnées sur portoirs jusqu'à 1250 µl, sans ADN, RNase, endotoxines et ATP, indépendamment du conditionnement
  • Graduations pour une vérification rapide du volume
  • Pointes et conditionnement stériles fabriqués exclusivement selon le certificat de qualité BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
  • Autoclavables à 121 °C (2 bars), conformément à la norme DIN EN 285
Les pointes sont testées pour compatibilité avec les pipettes BRAND et conviennent à la plupart des marques de pipettes les plus connues telles que GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® et Sartorius. La pointe de 5 ml a été testée pour les pipettes BRAND et Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®. La pointe de 10 ml/1250 µl convient aux pipettes BRAND, Eppendorf®.
Conditionnement en vrac dans des sachets refermables, non stérile
Les pointes sont fabriquées en conditions de salles propres strictes, puis automatiquement emballées sous film plastique dans des sachets refermables et conditionnées dans des boîtes en carton. Le numéro de lot est imprimé sur chaque sachet.
TipBox, non stérile et stérile, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Boîte TipBox pour toutes les tailles jusqu'à 1250 µl. Avec fenêtre transparente, couvercle à charnière et clipsable (fermeture double fonction) et plateaux pour pointes colorés, avec étiquetage latéral. Utilisable avec les pipettes multicanaux partiellement chargées. Les pointes de 5 ml et 10 ml sont fournies avec une boîte TipBox arrondie adaptée aux grandes pointes.
TipRack, non stérile et stérile, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Unité de recharge à encombrement réduit pour boîte TipBox, avec un conditionnement écologique fabriqué à partir de PET recyclable. Par rapport aux boîtes TipBox remplies, la quantité de déchets est réduite de 20%. Ces portoirs sont fournis avec une aide au transfert qui permet le transfert simple et sans contamination vers une boîte TipBox précédemment stérilisée. Tous les plateaux pour pointes sont imprimés sur un seul côté avec des informations sur le contenu.
BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, stérile: Ces pointes sont fabriquées en PP pur, de grande qualité, sans agents de démoulage et autres additifs. Tous les lots sont soumis à des tests de stérilité (conformément à la norme ISO 11 137 et aux directives AAMI, SAL de 10⁻⁶ obtenu) et sont certifiés sans endotoxines, ADN, RNase et ATP. Les pointes sont fournies avec un certificat d'analyse.