Imprimer
VHP unions for capillary tubing, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UH-432 UH-436 UH-632
554-3273EA 385 EUR
554-3273 UPCHUH-436 554-3275
VHP unions for capillary tubing, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Unions avec corps en acier inoxydable et raccord en PEEK.
  • Pressure rated up to 15000 psi (1034 bar)
  • Options to direct-connect both ¹/₃₂" ext.Ø tubing and 360 µm ext.Ø tubing