Imprimer
Clapets anti-retour en ligne 1/4-28 standard, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CV-3301 CV-3302 CV-3315 CV-3316
UPCHCV-3301EA 201 EUR
UPCHCV-3301 UPCHCV-3302 554-3060 UPCHCV-3316
Clapets anti-retour en ligne 1/4-28 standard, Upchurch Scientific®
Vannes Clapets anti-retour
Clapets anti-retour en ligne 1/4-28 standard, acier inoxydable plaqué or
  • Le système d'étanchéité à ressort élimine le refoulement, ce qui permet d'éviter toute contamination ou endommagement en amont
  • Pression mini d'entrée de 3 psi (0,2 bar)
  • Excellente résistance chimique