Imprimer
Stérilisateurs, SFplus
Fournisseur: MEMMERT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SF110PLUS SF160PLUS SF450PLUS SF260PLUS SF30PLUS SF55PLUS SF750PLUS SF75PLUS
MEMMSF110PLUSEA 3470 EUR
MEMMSF110PLUS MEMMSF160PLUS MEMMSF450PLUS MEMMSF260PLUS MEMMSF30PLUS MEMMSF55PLUS MEMMSF750PLUS MEMMSF75PLUS
Stérilisateurs, SFplus
Stérilisateurs Stérilisateurs à air chaud
Ces stérilisateurs sont conformes à toutes les normes et réglementations applicables aux produits médicaux, et garantissent des séquences de programme fiables, quels que soient la charge et le volume de la cuve. Grâce à la fonction SetpointWAIT, la validation de ce stérilisateur à air chaud est possible à tout moment. La fonction SetpointWAIT garantit que le programme ne se poursuit que lorsque la température de consigne est atteinte. Le maintien précis du temps de stérilisation et par conséquent l'élimination complète des micro-organismes, même les plus résistants, sont donc garantis à tout moment, indépendamment de la charge de stérilisation et du volume de la cuve. Cette fonction peut également être utilisée avec des capteurs de température PT100 supplémentaires, librement positionnables. Dans ce cas, la stérilisation ne commence que lorsque la température de consigne est atteinte à tous les points de mesure, c'est-à-dire dans la charge. Pour des applications spéciales telles que la dépyrogénisation, ce stérilisateur à air chaud est absolument idéal. Les modèles SFplus sont équipés de TwinDISPLAY.
  • Circulation à air forcé
  • Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage en 2 points
  • Système de diagnostique automatique pour l'analyse des défaillances
  • Programme mémorisé en cas de panne de courant
  • Enregistreur de données interne avec une capacité de stockage d'au moins 10 ans
  • Logiciel AtmoCONTROL pour la lecture, la gestion et l'organisation de l'enregistreur de données via l'interface Ethernet (possibilité de télécharger une version d'essai temporaire)
  • Compteur numérique à rebours avec réglage du temps cible, réglable de 1 minute à 99 jours
  • ControlCOCKPIT pour l'utilisation et le réglage de tous les paramètres
  • Double protection contre la surchauffe
Matériau : Intérieur résistant à la corrosion, facile à nettoyer, en acier inoxydable, renforcé par des nervures à emboutissage profond avec chauffage de grande surface intégré et protégé sur quatre côtés. Boîtier arrière en acier zingué.
TwinDISPLAY comprend la fonction HeatBALANCE, la fonction AutoSAFETY, l'identification de l'utilisateur, le port USB, les limites individuelles de sur/sous-température, sur/sous-humidité. Interface Ethernet à l'arrière de l'appareil pour la lecture du protocole et pour le téléchargement et l'implémentation de programmes et pour l'enregistrement en ligne.
Compteur numérique à rebours avec réglage du temps cible, réglable de 1 minute à 99 jours. Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l'interface Ethernet ou le port USB. Paramètres linguistiques en allemand, anglais, français et espagnol disponibles sur le ControlCOCKPIT.
Certifications: Contrôle électronique de la température TWW/TWB (classe de protection 3.1 ou 2 resp. 3.3 pour les appareils avec refroidissement actif) et limiteur de température mécanique TB (classe de protection 1) selon DIN 12 880. Classe de dispositif médical IIa selon la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.
Informations de commande: Fournies sans étagères (commander séparément les étagères, grilles ou plateaux en acier inoxydable souhaités), nous consulter. Pour toute enceinte supérieure à 53 litres, 2 clayettes ou grilles minimum doivent être commandées en sus en même temps que l’enceinte.