Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Ultranitril 480
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34480177 34480178 34480009 34480170
112-5589EA 14.2 EUR
112-5589 112-5590 112-5591 112-5592
Gants résistants aux produits chimiques, Ultranitril 480
Gants
Ces gants en nitrile avec finition intérieure chlorée offrent une excellente protection pour la manipulation intensive des produits chimiques à haut risque.
  • Durée de vie optimisée: excellente résistance mécanique (abrasion, perforations)
  • Bonne prise des objets glissants grâce à la texture en relief
  • Finition chlorée pour enfiler et retirer facilement les gants
  • En nitrile pour une très bonne résistance aux huiles, graisses et dérivés hydrocarbonés
Parfaits pour le traitement/le dégraissage des métaux à l'aide de solvants agressifs, la manipulation de futs de produits chimiques, le traitement et la finition du bois, l'application de pesticides et le nettoyage de rouleaux de presse d'imprimerie.
Thickness: 0,55 mm
Colour: Green
EN 3888 (4102), EN 374 (AJKL); Cat. III
Certifications: EN 388:2016 (4102X), EN ISO 374-1 Type A (AJKOPT), EN 374-5; ISO 18889 G2; Cat. III