Imprimer
Homogénéiseurs de paillasse, MiniMix® 100
Fournisseur: INTERSCIENCE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
011230 013230
INSC011230EA 3240 EUR
INSC011230 INSC013230
Homogénéiseurs de paillasse, MiniMix® 100
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
  • Multifunction digital screen
  • Variable speed and time
  • Variable power, adjustable and removable paddles
  • Q-Tight® closing
  • MiniMix® 100 W CC® has a glass window in the door to observe the blending process