Imprimer
Stérilisateurs, modèles SF
Fournisseur: MEMMERT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SF110 SF160 SF450 SF260 SF30 SF55 SF75 SF750
MEMMSF110EA 2530 EUR
MEMMSF110 MEMMSF160 MEMMSF450 MEMMSF260 MEMMSF30 MEMMSF55 MEMMSF75 MEMMSF750
Stérilisateurs, modèles SF
Stérilisateurs Stérilisateurs à air chaud
Ce stérilisateur est conforme à toutes les normes et réglementations applicables aux produits médicaux et garantit des séquences de programme fiables, indépendamment de la charge et du volume de la cuve. Grâce notamment à la fonction SetpointWAIT, la validation de ce stérilisateur à air chaud est possible à tout moment. La fonction SetpointWAIT garantit que le programme n'est poursuivi que lorsque la température de consigne est atteinte. Le maintien précis du temps de stérilisation et par conséquent l'élimination complète des micro-organismes, même les plus résistants, sont donc garantis à tout moment, indépendamment de la charge de stérilisation et du volume de la cuve. Cette fonction peut également être utilisée avec des capteurs de température Pt100 supplémentaires, librement positionnables. Dans ce cas, la stérilisation ne commence que lorsque la température de consigne est atteinte à tous les points de mesure, c'est-à-dire dans la charge. Pour l'application spéciale de la dépyrogénisation, le stérilisateur à air chaud est absolument idéal. Les modèles SF sont équipés d'un affichage unique.
  • Circulation à air forcé
  • Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points
  • Système de diagnostique automatique pour l'analyse des erreurs
  • Programme mémorisé en cas de panne de courant
  • Enregistreur de données interne avec une capacité de stockage d'au moins 10 ans
  • Logiciel AtmoCONTROL pour la lecture, la gestion et l'organisation de l'enregistreur de données via l'interface Ethernet (possibilité de télécharger une version d'essai temporaire)
  • Compteur numérique à rebours avec réglage du temps cible, réglable de 1 minute à 99 jours
  • ControlCOCKPIT pour l'utilisation et le réglage de tous les paramètres
  • Double protection contre la surchauffe
Matériau : Intérieur en acier inoxydable résistant à la corrosion et facile à nettoyer, renforcé par des nervures embouties profondes avec chauffage de grande surface intégré et protégé sur quatre côtés. Boîtier arrière en acier zingué.
Le modèle SingleDISPLAY est doté d'un régulateur numérique multifonctionnel adaptatif PID-microprocesseur avec écran couleur TFT haute définition. Une sonde de température Pt100 DIN classe A dans un circuit à 4 fils. Interface Ethernet à l'arrière de l'appareil pour la lecture de l'historique du protocole.
Compteur numérique à rebours avec réglage du temps cible, réglable de 1 minute à 99 jours. Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l'interface Ethernet ou le port USB. Paramètres linguistiques en allemand, anglais, français et espagnol disponibles sur le ControlCOCKPIT..
Certifications: Contrôle électronique de la température avec température de contrôle librement réglable, limiteur de température mécanique TB selon DIN 12 880. Classe de dispositif médical IIa selon la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.
Informations de commande: Fournies sans étagères (commander séparément les étagères, grilles ou plateaux en acier inoxydable souhaités), nous consulter. Pour toute enceinte supérieure à 53 litres, 2 clayettes ou grilles minimum doivent être commandées en sus en même temps que l’enceinte.