Imprimer
VWR®, SAS Super Échantillonneurs d'air IAQ
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
710-1048EA 3090 EUR
710-1048 710-2149
VWR®, SAS Super Échantillonneurs d'air IAQ
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Le SAS Super IAQ offre la même efficacité que celle obtenue par les tests de prélèvement effectués par le CAMR-UK (centre de microbiologie appliquée et de recherche).
  • Solution de surveillance pour les opérateurs agroalimentaires et environnementaux
  • Tous les accessoires nécessaires au prélèvement microbiologique de l'air
  • Facilité d'utilisation et gain de temps, coût de fonctionnement peu élevé
Spécialement conçu pour tester la qualité de l'air intérieur (IAQ), ce SAS Super est particulièrement léger et durable pour une utilisation dans n'importe quelEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Débit 100 L/min 100 L/min
Tête d'échantillonnage Aluminium Aluminium
Alimentation 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz
L×P×H 105×110×290 mm 105×110×290 mm
Poids 1,75 kg 1,75 kg