Imprimer
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
710-0867EA 7730 EUR
710-0867 710-0866
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Lorsque la contamination de l'environnement est très faible et que le nombre d'échantillonnages à réaliser est élevé, la durée des opérations peut être un facteur important dans le choix de l'instrument SAS. Le DUO SAS Super 360 possède deux têtes d'échantillonnage qui fonctionnent simultanément pour échantillonner 1000 litres d'air en moins de trois minutes.
  • Un corps mais deux têtes d'aspiration
  • Possibilité de prélèvement simultané sur deux milieux différents
  • Manuel disponible sur clé USB en six langues
Le prélèvement simultané sur unEn savoir plus