Imprimer
Échantillonneur d'air, MAS-100 NT®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.09191.0001 1.17274.0001
1.09191.0001EA 10720 EUR
1.09191.0001 1.17274.0001
Échantillonneur d'air, MAS-100 NT®
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
La tête d'échantillonage perforée peut être stérilisée et orientée pour un prélèvement horizontal.
  • Boîtes de Petri 90 mm ou contact 55 mm avec adaptateur
  • Départ différé programmable et volumes pré-programmables individuellement
  • Jusqu'à 100 enregistrements avec la date, l'heure et le volume
  • Affichage graphique lumineux et navigation dans le menu grâce aux flèches et boutons de sélection directe
  • Cycle d'étalonnage entièrement automatique avec modification du certificat avec DA-100 NT® et PC
  • Port USB pour le transfert vers un ordinateur
  • Tête autoclavable pour éviter les risques de contamination
Convient pour les salles propres, sociétés pharmaceutiques, hôpitaux, et l'industrie alimentaire.
Certifications: ISO 14698 - 1/2
Informations de commande: Des têtes d'échantillonnage plus larges sont disponibles sur demande.
Informations de livraison: Livré dans une mallette avec chargeur de batterie, câble de connexion USB, CD-rom et logiciel PC.