Imprimer
Gants résistants à la chaleur, TempDex 710
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34710021 34710027 34710029 34710039
112-5102EA 11 EUR
112-5102 112-5100 112-5101 MAPA34710039
Gants résistants à la chaleur, TempDex 710
Gants
Ces gants en nitrile texturé avec renfort en textile sans couture offrent une grande dextérité et une protection thermique élevée.
  • Ces gants anatomiques fins garantissent une bonne dextérité
  • Excellente résistance à l'abrasion: longue durée
  • Leur revêtement spécial, en nitrile favorisant la préhension, facilite le travail dans les environnements modérément huileux
  • Gaufrage à picots pour une meilleure isolation et une meilleure adhérence
  • Résistance thermique jusqu'à une température de contact de 125 °C
Parfaits pour la manipulation de matériaux composites après traitement thermique, pour la manutention des moules dans l'industrie de la céramique, la manipulation de pièces chaudes après une soudure en acier, ainsi que pour la manipulation de tuyaux chauds. Conviennent également pour l'entretien des conduites et appareils de chauffage.
Certifications: EN 388:2016 (4111X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II