Gel de silice pour chromatographie préparative, ReproSil®-Pur
Marques : DR MAISCHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le matériau à base de silice sphérique semi-préparative et préparative permet de nettoyer les produits bruts dans des quantités allant de l'ordre du mg au kg, en fonction du DI et de la longueur de la colonne. Les matériaux sphériques sont faciles à introduire dans les colonnes.
- Matériau à base de silice sphérique ultra-propre
- Base désactivée
- Fermeture hydrophile
- Taille de pore moyenne : 120 Å
- Surface spécifique : 300 m²/g