Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, UltraNeo 407/414
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34407000 34407009 34414140 34414149
MAPA34407000EA 1730 EUR
MAPA34407000 MAPA34407009 MAPA34414140 MAPA34414149
Gants résistants aux produits chimiques, UltraNeo 407/414
Gants
Ces gants en néoprène noir offrent une grande résistance chimique aux acides, solvants aliphatiques et mélanges de solvants. Deux couches superposées en néoprène augmentent la résistance mécanique et chimique.
  • Texture en relief: bonne préhension
  • Intérieur chloré: facile à enfiler et à retirer
  • Grâce à la couche interne rouge, toute usure est clairement visible, offrant une sécurité optimale pour l'utilisateur
Parfaits pour le traitement de surface des métaux (acides), le décapage/dégraissage, la lutte contre la pollution du site, la manipulation sur les unités d'alkylation et pour la manipulation des conteneurs des produits chimiques.
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 388 (3111), EN 374 (ABCJKL); Cat. III
Certifications: UltraNeo 407: EN 388:2016 (2111X), EN ISO 374-1 Type A (ABCJLMNS), EN 374-5; Cat. III
UltraNeo 414: EN 388:2016 (2111X), EN ISO 374-1 Type A (ACJLMNS), EN 374-5; Cat. III