Imprimer
Réfractomètres portatifs, série MASTER
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2771 2773 2791 2793
ATAG2771EA 317 EUR
ATAG2771 ATAG2773 ATAG2791 ATAG2793
Réfractomètres portatifs, série MASTER
Réfractomètres Réfractomètres portables
Les réfractomètres MASTER sont conçus pour les applications cliniques.
  • Conception en plastique résistante aux échantillons salés et acides
  • Les modèles Nα (alpha) comprennent ATC et sont certifiés IP 65, sauf l'oculaire
  • Prise ergonomique et boîtier à prisme, qui permet à l'échantillon de couvrir le prisme sans avoir à soulever la plaque d'éclairage
Samples cover the prism without having to lift the daylight plate.