Imprimer
Réfractomètres portables numériques avec échelle spéciale, série PAL
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4427 4429 4430 4439 4498
635-0234EA 339 EUR
635-0234 635-0235 635-0236 635-0243 ATAG4498
Réfractomètres portables numériques avec échelle spéciale, série PAL
Réfractomètres Réfractomètres portables
Instruments avec fonctionnement à pile pour l'alimentation.
  • Utilisation à une main
  • Fonctionnement simple pour des résultats rapides
  • Gamme de température correspondante également affichée
Certifications: IP65 pour rincer l'échantillon à l'eau courante.