Imprimer
BRUTE® Conteneurs Carrés
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FG352600GRAY FG352600RED FG353600GRAY
129-1789EA 148 EUR
129-1789 129-1788 129-1786
BRUTE® Conteneurs Carrés
Poubelles Conteneurs de déchets
Les conteneurs carrés BRUTE® offrent une solution efficace pour le stockage ou la collecte des déchets.
  • La forme carrée offre jusqu'à 14 % de capacité en plus par rapport aux conteneurs ronds
  • Les poignées imbriquées permettent un rangement sécurisé côte à côte
  • Les coins arrondis à l'intérieur et les contours lisses facilitent le nettoyage
  • Tous les conteneurs carrés BRUTE® bénéficient d'une garantie de 10 ans
Certifications: Certifié conforme aux normes de contact alimentaire de l'UE (gris uniquement). Conforme aux approbations NSF 2, 21 et répertorié par le groupe USDA pour la viande et la volaille, garantissant la conformité réglementaire pour le stockage des aliments et la facilité de nettoyage.
Informations sur les accessoires: Les couvercles des conteneurs carrés BRUTE® réduisent l'accumulation d'eau lorsque les conteneurs sont stockés à l'extérieur. Les couvercles de poubelle robustes et durables se fixent solidement pour un empilage stable. Le chariot BRUTE® est équipé de quatre roulettes pivotantes pour assurer la stabilité et une mobilité facile. Ce chariot robuste est conçu pour être utilisé avec des conteneurs de 106 et 151,4 L