Imprimer
Solution étalon (1000 ppm NO₃) pour la préparation de la solution étalon de nitrate (100 ppm NO₃) Reag. Ph. Eur.; 5002100
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88088.180EA 96.1 EUR
88088.180
Solution étalon (1000 ppm NO₃) pour la préparation de la solution étalon de nitrate (100 ppm NO₃) Reag. Ph. Eur.; 5002100
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrate
Informations de commande: Fourni avec certificat d'analyse. Normalement fabriqués sur commande. Veuillez vérifier auprès du service clientèle.