Bleu de bromophénol solution Reag. Ph. Eur. 1012801
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
Formule:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Poids moléculaire: 669,97 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005875 Numéro CAS: 115-39-9 |