3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 32813-50-6
Molecular Formula: C8H14N2OS
Formula Weight: 186.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5305
Boiling Point: 182-183°/13mm
Beilstein Reference: 879217
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041222
Formule:
C₈H₁₄N₂OS Point d'ébullition: 182…183 °C (13 mmHg) |
Numéro MDL:
MFCD00041222 Numéro CAS: 32813-50-6 ADR: 8,III |