Imprimer

(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 4-Fluoro-α-toluenesulphonyl chloride

H31605.MD H31605.03
H31605.MDEA 59.2 EUR
H31605.MD H31605.03
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride

Purity: 97% CAS No.: 103360-04-9 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Melting Point: 58-61° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01631930

Formule: C₇H₆ClFO₂S
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631930
Numéro CAS: 103360-04-9
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR