Imprimer
Histamine (free base), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine, Histamine
3779-1 3779-5
3779-1EA 176 EUR
3779-1 3779-5
Histamine (free base), Millipore®
Histamine (free base)
Formule: C₅H₉N₃
Poids moléculaire: 111.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005210
Numéro CAS: 51-45-6
EINECS: 200-100-6