Imprimer
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
L19060.03 L19060.06
L19060.03EA 35.4 EUR
L19060.03 L19060.06
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 156641-98-4 Molecular Formula: C11H11BO3 Formula Weight: 202.02 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 7636998
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093087
Numéro CAS: 156641-98-4