Imprimer
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
B24008.22 B24008.36
B24008.22EA 56 EUR
B24008.22 B24008.36
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Purity: 99+% CAS No.: 6289-46-9 Molecular Formula: C10H12O6 Formula Weight: 228.2 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00001607
Formule: C₁₀H₁₂O₆
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001607
Numéro CAS: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9