Imprimer
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
271811000 271815000 271810500
ACRO271811000EA 73.5 EUR
ACRO271811000 ACRO271815000 ACRO271810500
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₂O₆
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001607
Numéro CAS: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥153 °C
HPLC ≥99.0 %