Imprimer
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
359510010 359510050
ACRO359510010EA 91.8 EUR
ACRO359510010 ACRO359510050
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₄S
Point de fusion: 275…277 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01630820
Numéro CAS: 149104-88-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %