Imprimer
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27286.06 H27286.03
H27286.06EA 452 EUR
H27286.06 H27286.03
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate 95%
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Purity: 95% CAS No.: 376584-63-3 Molecular Formula: C3H5BN2O2.xH2O Formula Weight: 111.90 Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD11044442
Formule: C₃H₅BN₂O₂·H₂O
Poids moléculaire: 111.90 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044442
Numéro CAS: 376584-63-3