1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1H-Pyrazole-3-boronic acid Pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 844501-71-9
Molecular Formula: C9H15BN2O2
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD07368044
Formule:
C₉H₁₅BN₂O₂ Poids moléculaire: 194.04 g/mol Point de fusion: 105…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368044 Numéro CAS: 844501-71-9 |