Imprimer
Histamine dihydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
L09198.06 L09198.14
L09198.06EA 67.6 EUR
L09198.06 L09198.14
Histamine dihydrochloride ≥98%
Histamine dihydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 56-92-8 Molecular Formula: C5H9N3.2HCl Formula Weight: 184.07 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 3624116 Merck Reference: 14,4719 MDL No.: MFCD00012703
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Poids moléculaire: 184.07 g/mol
Point de fusion: 245…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4