Imprimer
Histamine dihydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
150620050 150620250 150621000 150625000
ACRO150620050EA 139 EUR
ACRO150620050 ACRO150620250 ACRO150621000 ACRO150625000
Histamine dihydrochloride 99%
Histamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Poids moléculaire: 184.07 g/mol
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %