2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
Purity: 98%
CAS No.: 1450-93-7
Molecular Formula: C6H10N6.0.5H2SO4
Formula Weight: 215.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 4726750
MDL No.: MFCD00013162
Formule:
C₆H₁₂N₆O₄S Point de fusion: ∼ 270 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013162 Numéro CAS: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |