Imprimer
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 31.7 EUR
H33234.03 H33234.06
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663807
Numéro CAS: 6188-25-6