6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 6188-23-4
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 78-80°
MDL No.: MFCD06496200
Formule:
C₇H₅BrN₂ Point de fusion: 78…80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06496200 Numéro CAS: 6188-23-4 |