1-Vinylimidazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 1072-63-5
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5315
Melting Point:
Formule:
C₅H₆N₂ Point d'ébullition: 192…194 °C Point de fusion: < –50 °C Densité: 1,038 Point éclair: 84 °C (183 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005297 Numéro CAS: 1072-63-5 EINECS: 214-012-0 ADR: 8,III |