Imprimer
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ SAX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26305-013001 26305-014001 26303-052130 26305-154630 26305-104630 26302-152130 26302-102130 26302-052130 26305-254630 26303-154630
555-6380EA 541 EUR
555-6380 555-6381 555-6530 555-6401 555-6396 555-6518 555-6516 554-4329 554-4331 554-4330
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ SAX
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes à échange d'anions forts amine quaternaire sont extrêmement stables pour les phases mobiles aqueuses et à pH faible.
  • Analyse des petites molécules organiques, y compris les nucléotides et les acides organiques
  • Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
Based on high purity silica bonded with an ion-exchange ligand, Hypersil GOLD™ SAX HPLC columns provide outstanding peak shape and sensitivity.
Informations de commande: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD holders. Cartridges with a 1 mm int.Ø require the 1 mm UNIGUARD holder (10046-746), 2,1/3 mm int.Ø require the 2/3 mm UNIGUARD holder (10046-748) and 4/4,6 mm int.Ø require the 4/4,6 mm UNIGUARD holder (10046-744).