Imprimer
Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Fournisseur: Kavalier
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
632432151546 632432151130
KAVA632432151546EA 129 EUR
KAVA632432151546 KAVA632432151130
Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Borosilicate glass 3.3, tall form, class B.
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber graduations