Imprimer
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ Amino
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
25705-014001 25703-154630 25703-153030 25703-152130 25705-254030 25705-154630 25705-254630 25702-052130 25702-102130 25703-014001 25703-013001 25702-202130 25702-152130
555-5890EA 506 EUR
555-5890 554-4318 555-5885 555-5884 555-5859 555-5855 554-4319 554-4317 555-5805 555-5812 555-5811 555-5808 555-5807
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ Amino
Colonnes pour chromatographie
Phase aminopropylique haute performance conférant d'excellentes propriétés chromatographiques en trois modes : faible échange d'anions, phase inversée et phase normale.
  • Conservent les anions et les acides organiques en mode de faible échange d'anions lorsqu'elles sont utilisées avec des tampons classiques et un modificateur organique
  • Excellentes pour l'analyse des hydrates de carbone en mode de phase inversée
  • Proposent une sélectivité différente par rapport aux colonnes de silice dans la chromatographie en phase normale