Imprimer
Étalons de saccharose Brix pour réfractomètres, CertiPUR®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5.00420.0001 5.00430.0001 5.00400.0001 5.00405.0001 5.00410.0001 5.00440.0001 5.00460.0001 5.00450.0001
5.00420.0001EA 409 EUR
5.00420.0001 5.00430.0001 5.00400.0001 5.00405.0001 5.00410.0001 5.00440.0001 5.00460.0001 5.00450.0001
Étalons de saccharose Brix pour réfractomètres, CertiPUR®
Étalons Étalons d'indice de réfraction
Étalons d'indice de réfraction conformes aux matériaux de référence standard du NIST et du PTB
  • Chaque ampoule contient environ 8 ml de solution
  • La durée de conservation minimale de l'étalon 0° Brix est de 36 mois
  • La durée de conservation minimale de tous les autres étalons est de 24 mois
  • Testé pour l'homogénéité et la stabilité
  • Stockage à température ambiante