Étalons pour l'humidité
Marques : ROTRONIC INSTRUMENTSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Bien que la plupart des sondes d'humidité relative (RH) aient une excellente stabilité à long terme, il est recommandé de vérifier l'étalonnage à une fréquence régulière.
- Étalonnage selon les normes nationales avec certificat suisse (SCS)
- Ampoules de solutions salines non saturées (0,8 ml)
- Étalonnage sur site rentable
- Utilisation facile et sûre
- Durée de vie de dix ans
- Boîtes pratiques avec 5 ampoules de la même valeur d'humidité
Informations de livraison: La valeur d'humidité et le numéro de série sont indiqués sur chaque ampoule.
Attention: Valeurs et précision (mesure des valeurs d'incertitude) ci-dessous mesurées à 23 °C.