Imprimer
Gants d'examen, latex, Micro-Touch® Coated
Fournisseur: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
553305 553303 553302 553301 553304
112-1804EA 21.8 EUR
112-1804 112-1800 112-1799 112-1798 112-1803
Gants d'examen, latex, Micro-Touch® Coated
Gants
Ces gants en latex de caoutchouc naturel sont dotés d'un revêtement en polyacrylate appliqué sur la surface interne. Ce revêtement permet un enfilage rapide et aisé. Ces gants sont donc parfaits pour toutes les applications médicales non stériles nécessitant de fréquents et rapides changements de gants.
  • Non stériles, non poudrés
  • La formulation du latex et l'épaisseur du fil optimisée offrent de hauts degrés d'élasticité, de souplesse et de sensibilité
  • Très faible teneur en protéines résiduelles : réduit considérablement le risque d'allergies de type I
  • Barrière contre les virus et les micro-organismes
  • Enfilage aisé et confort maximal
Recommandé pour les procédures d'examen brèves et à faible risque.
Certifications: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5