Imprimer
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Gammex® Latex Micro
Fournisseur: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
330052070 330052075 330052080 330052095 330052090 330052065 330052055 330052060
ANSM330052070EA 117 EUR
ANSM330052070 ANSM330052075 ANSM330052080 ANSM330052095 ANSM330052090 ANSM330052065 ANSM330052055 ANSM330052060
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Gammex® Latex Micro
Gants
Ce gant chirurgical est spécialement conçu pour des procédures microchirurgicales comme la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque, la chirurgie ophtalmologique et la chirurgie microvasculaire. Son film mince en latex (15% plus épais que les gants chirurgicaux en latex standard tels que GAMMEX® Latex) offre une sensibilité accrue tout en assurant une protection élevée.
  • Non poudrés, surface microtexturée
  • Excellente prise et enfilage aisé dans des environnements humides et secs
  • La surface extérieure micro-rugueuse spéciale des gants GAMMEX® Latex Micro offre 12% plus de prise que les gants Gammex® Latex
  • La bande adhésive garantit un maintien ferme sur la blouse de chirurgien
  • La couleur marron réduit les effets néfastes des réflexions des sources lumineuses intenses utilisées dans les procédures microchirurgicales
  • Le revêtement intérieur (en polyuréthane) synthétique à base d'eau qui combine les composants hydrophiles et hydrophobes facilite l'enfilage et le double gantage
Certifications: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 0,65