Imprimer
1-Bromoisoquinoleine 95+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
392590050 392590010
ACRO392590050EA 494 EUR
ACRO392590050 ACRO392590010
1-Bromoisoquinoleine 95+%
1-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Poids moléculaire: 208.0546 g/mol
Point de fusion: 43…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234478
Numéro CAS: 1532-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
HPLC ≥95.0 %