Imprimer
Acide formique ~98% (par analyse titrimétrique), LC-MS Ultra additif éluant, testé pour UHPLC-MS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
14265-1ML 14265-2ML
14265-1MLEA 94.9 EUR
14265-1ML 14265-2ML
Acide formique ~98% (par analyse titrimétrique), LC-MS Ultra additif éluant, testé pour UHPLC-MS, Fluka™
Acide formique
Formule: HCO₂H
Point d'ébullition: 100,4 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,22 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.5 %
Suitability for the LC-MS complying
Non-volatile matter Max. 20 ppm
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
APHA Max. 15
Appearance of the solution complying
Autoignition Temperature 1004 °F