Imprimer
Strontium chlorure hexahydraté 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
194122500 194120010
ACRO194122500EA 79.7 EUR
ACRO194122500 ACRO194120010
Strontium chlorure hexahydraté 99%, très pur
Strontium chlorure hexahydraté
Formule: SrCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149865
Numéro CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Indice Merck: 13,08920
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Barium (Ba) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %