Imprimer
Sodium molybdate dihydraté ≥98.0% (par titration sur base substance sèche) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43899.0050 8.43899.0250
8.43899.0050EA 34.3 EUR
8.43899.0050 8.43899.0250
Sodium molybdate dihydraté ≥98.0% (par titration sur base substance sèche) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Point de fusion: 687 °C
Densité: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Indice Merck: 13,08718
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula Na₂MoO₄ * 2 H₂O
Chemical formula Na₂MoO₄ * 2 H₂O
Molar Mass 241.95 g/mol
pH value 9 - 10 (840 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 1000 - 1400 kg/m³
Solubility 840 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 4233 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering