Dioxyde de rhodium (75.2 - 77.4% Rh)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
O₂Rh Densité: 11,4 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
12137-27-8 EINECS: 235-237-0 |