Imprimer
Magnésium ≥99.95% (base métaux), tiges 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
47073.KFEA 90.3 EUR
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
Magnésium ≥99.95% (base métaux), tiges 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Magnésium
Formule: Mg
Point d'ébullition: 1107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,05675